Kluczowe dokumenty
1.09868
Supelco
Złoty standard
for 1000 mg Au, [H(AuCl₄) 3H₂O in 12.7% HCl] Titrisol®
Synonim(y):
Złoty wzorzec kalibracji dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
1 AMP
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 AMP
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
stężenie
1000 mg Au in 12.7% HCl
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.06 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Goldstandard może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania złota w materiałach geologicznych przy użyciu spektrometrii absorpcji atomowej w piecu grafitowym (GF-AAS). [1]
Cechy i korzyści
  • Titrisol11148 oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Komentarz do analizy
    zawartość (grawimetrycznie): 1000 mg/ Ampułka
    Metoda oznaczania: Grawimetrycznie
    Dokładność metody: +/- 5 mg
    Informacje prawne
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Piktogramy
    CorrosionExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Respiratory system
    Kod klasy składowania
    8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3