Przejdź do
1.09987
Standard miedzi
1000 mg Cu, (CuCl2 in H2O) Titrisol®
Synonim(y):
Wzorzec odniesienia miedzi dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 btl
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Cu in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
H2O
pH
3.2 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe wersje certyfikatów COA - można je pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa, aby zobaczyć certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wzorzec miedzi może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania miedzi we włosach skóry głowy przy użyciu elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ET-AAS).
Wzorzec miedzi może służyć jako wzorzec odniesienia do kalibracji przyrządów stosowanych w płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (FAAS).
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Cu): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
    (identyfikowalne z NIST - SRM 682)
    Dokładność metody: +/- 2mg
    Other Notes
    Pełną listę produktów z naszej oferty ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, można znaleźć na stronie Strona internetowa standardów ICP i AAS.
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1.703141.197861.70378
    description
    1000 mg Cu, (CuCl2 in H2O) Titrisol®
    description
    traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®
    description
    traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Cu Certipur®
    description
    traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cu Certipur®
    grade
    analytical standard
    grade
    certified reference material
    grade
    certified reference material
    grade
    certified reference material
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable
    technique(s)
    ICP: suitable
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    matrix
    H2O
    matrix
    -
    matrix
    -
    matrix
    -
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    product line
    Titrisol®
    product line
    Certipur®
    product line
    Certipur®
    product line
    Certipur®
    pictograms
    CorrosionEnvironment
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    wgk
    WGK 3
    hcodes
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)