Przejdź do
08269
Złoty standard dla AAS
TraceCERT®, 1 g/L Au in hydrochloric acid (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Au in hydrochloric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Gold Standard dla AAS może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w analizie pierwiastkowej metodą spektroskopii absorpcji atomowej (AAS).
Analysis Note
1 g/L Au w 5% kwasie solnym (zawiera śladowe ilości HNO3 ), przygotowany z wysokiej czystości metalu Au, HNO3, HCl i wody.
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona internetowa standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
393614703777036
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
concentration
1 g/L Au in hydrochloric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Ag in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T6381-1AMP04061837688652
T6381-100G04061837688638
B-023-10X1ML04061837811951
15238-1ML-KC04061837683176
15222-10X1ML-F04061838740267
15209-10X1ML04061837683381
15238-1ML04061837683510
155195-500G04061833498675
15238-25ML04061837683527
15222-1ML-F04061838740274
15209-5ML04061838740175
15222-5ML-F04061837683442
T6381-25G04061837688676
T6381-5G04061837688683
T6381-10AMP04061837688645
15209-1ML04061837683398
15238-0.1ML04061837683480
15238-10X0.1ML04061837683503