Kluczowe dokumenty
1.09604
Supelco
n-heptadekan
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
n-Heptadecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
211-108-4
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.3% (GC)
Formularz
liquid
metody
gas chromatography (GC): suitable
Lepkość kinematyczna
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
temp. przejścia
flash point 148 °C
gęstość
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Test (GC): ≥ 99,3%
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup