Przejdź do
10838
Silicone oil
AP 100, viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
Synonim(y):
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane), Silicone fluid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silicone oil AP 100, viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
refractive index
n20/D 1.502
Quality Segment
viscosity
~100 mPa.s, neat(25 °C)
density
1.060-1.070 g/mL at 20 °C
General description
Silicone oil AP 100, also known as polyphenyl-methylsiloxane (PPMS), is a high viscosity functional silicone fluid comprised of polydimethylsiloxane with a high proportion of phenyl groups. This silicone oil can be produced through an anionic polymerization process. It has a polydispersity of 1.04, a glass transition temperature (Tg) of -50°C, and a surface tension of 27 nN/m.
Application
Silicone oil AP 100 can be potentially used as a carbon paste binder for the formation of tyrosinase electrode for biosensor applications. It forms a thin layer that facilitates the micro extraction of drugs from human breast milk.
Features and Benefits
Especially good thermostability (−30-+350°C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108341084250384
description
viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
description
viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
description
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
description
viscosity ~150 mPa.s,   neat(25 °C)
viscosity
~100 mPa.s, neat(25 °C)
viscosity
~100 mPa.s, neat(25 °C)
viscosity
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
viscosity
~150 mPa.s, neat(25 °C)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.060-1.070 g/mL at 20 °C
density
0.995 g/cm3
density
1.09 g/mL at 20 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.502
refractive index
n20/D 1.422
refractive index
n20/D 1.512
refractive index
n20/D 1.51
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone oil AP 100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)