Przejdź do
P8759
Pyrogallol Red
Powder
Synonim(y):
Pyrogallolsulfonephthalein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
251-134-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
61394
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pyrogallol Red, Suitable for use as a complexometric indicator
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
green to very dark green, and brown
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL, clear
εmax
≥450 at 475 nm in methanol
suitability
suitable for complexometric indicator
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3c(O)c(O)ccc3C24OS(=O)(=O)c5ccccc45)c1O
InChI
1S/C19H12O8S/c20-12-7-5-10-17(15(12)22)26-18-11(6-8-13(21)16(18)23)19(10)9-3-1-2-4-14(9)28(24,25)27-19/h1-8,20-23H
InChI key
KUQNCHZOCSYKOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyrogallol red (PGR) is an ortho-diphenolic dye. It has high reactivity towards reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) that include peroxynitrite, radical, peroxyl radicals, hypochlorite & superoxide anion.
Application
Pyrogallol Red is suitable to prepare Fujita and Watanabe dye reagent used in Pyrogallol Red-Molybdenum (IV) complex (PR) method for the determination and quantification of urinary proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114529P3532P4758
description
Suitable for use as a complexometric indicator
description
ACS reagent
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
pH indicator dye
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for complexometric indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
green to very dark green, and brown
color
-
color
dark red to dark brown
color
red to brown
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL, clear
solubility
water: 0.77 g/L at 100 °C
solubility
1 M NaOH: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)