Kluczowe dokumenty
1.07157
SAFC
Parafina
51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Synonim(y):
Paraffin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12181503
Numer indeksu EC:
232-315-6
Aby zapytać o ten produkt 1.07157, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>300 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
gęstość
0.90 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
Parafina 51-53, w postaci pastylek Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) obojętne.
Komentarz do analizy
Tożsamość: przechodzi test
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Temperatura krzepnięcia: 51 - 53 °C
Aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory: spełnia wymagania
Rozpuszczalniki resztkowe (Ph Eur/ICH): wykluczone w procesie produkcji
Substancja łatwo ulegająca zwęgleniu: przechodzi test
Siarczan (SO₄): ≤ 0.015 %
Związki siarki: test pozytywny
Odpowiada Ph Eur,BP,NF
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2