Kluczowe dokumenty
1.07035
Supelco
1-Butanol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
1-Butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
969148
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
bp:
116-118 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.55 (vs air)
temp. samozapłonu
649 °F
granice wybuchowości
11.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup