Kluczowe dokumenty
1.06794
Supelco
3-Nitrofenol
pH indicator
Synonim(y):
m-Nitrofenol
Wybierz wielkość
25 G
776,00 zł
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
776,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
209-073-5
NACRES:
NA.21
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
3-Nitrofenol, indicator
Poziom jakości
Próba
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
Formularz
solid
temp. samozapłonu
400 °C
siła działania
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
temp. przejścia
flash point >100 °C
rozpuszczalność
insoluble 13.5 g/L
gęstość
1.49 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
640 kg/m3
λmaks.
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
Klucz InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Czystość (DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa)): ≥ 98 %
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Temperatura topnienia (DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa)): 94 - 98 °C
Zakres przejścia: pH 6,6 - pH 8,6 bezbarwny - żółty
Maksimum absorpcji λmax. (bufor pH 6.6): 329 - 333 nm
Maksimum absorpcji λmax. (bufor pH 11.0): 389 - 393 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; bufor pH 6.6): 130 - 150
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ2max; 0,05 g/l; bufor pH 11,0): 100 - 120
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3