Przejdź do
8.20895
3-Nitrofenol
for synthesis
Synonim(y):
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-073-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
400 °C
potency
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
insoluble 13.5 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrofenol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)