Przejdź do
1.06202
1-Naftolbenzeina
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
1-Naphtholbenzein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
205-656-3
NACRES:
NB.21
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Naftolbenzeina, indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
loss
≤7% loss on drying, 105°C
visual transition interval
8.0-9.6, apricot to turquoise
mp
243-245 °C
bulk density
120‑300 kg/m3
λmax
622-626 nm (perchloric acid (0,1 mol/l) in acetic acid)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c2c(c(cc1)\C(=C4\c5c(cccc5)C(=O)C=C\4)\c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24+
InChI key
VDDWRTZCUJCDJM-SOYKGTTHSA-N
Application
  • Zastosowanie turbidymetru do pomiaru stężenia stałych składników układu katalitycznego wnadawie reaktora..: W niniejszym opracowaniu omówiono zastosowanie turbidymetru do pomiaru stężenia stałych składników katalizatora w nadawie reaktora, podkreślając jego znaczenie w optymalizacji procesów katalitycznych (Elsevier, 2020).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax.(kwas nadchlorowy (0,1 mol/l) w kwasie octowym): 622 - 626 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; kwas nadchlorowy (0,1 mol/l) w kwasie octowym; obliczone na wysuszonej substancji): 640 - 950
Zakres przejścia: pH 8,0 - pH 9,6; morelowy - turkusowo-niebieski
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 7 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania niewodnego): przechodzi pomyślnie test
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)