Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H15FeN3Na3O15S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
878.46
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-010-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Naftol zielony B (C.I. 10020), indicator
Quality Segment
form
solid
loss
≤10% loss on drying, 105°C
pH
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
160 g/L
bulk density
620 kg/m3
λmax
710-720 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe](Oc5c(c6c(cc(cc6)[S](=O)(=O)[O-])cc5)N=O)(Oc3c(c4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])cc3)N=O)Oc1c(c2c(cc(cc2)[S](=O)(=O)[O-])cc1)N=O.[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 710 - 720 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0.05g/l; woda; kal. na wysuszonej substancji): ≥ 100
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 10%
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 710 - 720 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0.05g/l; woda; kal. na wysuszonej substancji): ≥ 100
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 10%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c