Kluczowe dokumenty
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-890-0
Próba:
≥85.0% (iodometric)
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
250 g/L (slow decomposition)
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥85.0% (iodometric)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>200 °C
siła działania
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
temp. przejścia
flash point >100 °C
rozpuszczalność
250 g/L (slow decomposition)
gęstość
2.5 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1250 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Powiązanie
Replaces: SX0530; SX0530-1
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C