Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
9.2 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.01% peroxides (as H2O2)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.), n20/D 1.456
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
density
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
OCCOCCOCCO
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay - | assay ≥99% (GC) |
| solubility H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form - | form liquid |
| autoignition temp. 699 °F | autoignition temp. 699 °F | autoignition temp. 699 °F | autoignition temp. 370 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
330.8 °F - closed cup
flash_point_c
166 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?