Dokumenty
1.04218
Sigma-Aldrich
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20Cl3N3Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Postać
solid ()
Poziom jakości
skład
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
3.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
165 °C
rozpuszczalność
28 g/L
gęstość nasypowa
200 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C17H19N3.3ClH.Zn/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;/h5-11H,1-4H3;3*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I. 46005 )for microscopy Certistain®, is a< dry dye that is used for the preparation of a staining solution for fluorescence staining for differential staining of DNA and RNA in sample material of human origin. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Zastosowanie
for microscopy Certistain®
Komentarz do analizy
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 50% C₁₇H₂₀ClN₃
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
- Zinc: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 491 - 495 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): ≥ 1120
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3