Key Documents
1.03162
Supelco
Eschka′s mixture
GR for analysis (for determination of sulfur in coal)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
Postać
solid
pH
12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
80 g/L
gęstość nasypowa
300 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Magnesium oxide: 65.0 - 67.0 %
Sodium carbonate: 32.0 - 34.0 %
Total sulfur (S): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1