Kluczowe dokumenty
1.01841
Supelco
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide)
GR for analysis (reagent for copper)
Synonim(y):
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide), Biscyclohexanone oxalyldihydrazone, Cuprizone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352127
Numer indeksu EC:
206-729-2
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
208-212 °C
gęstość nasypowa
150 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
Klucz InChI
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Suitability for copper determination: conforms
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3