Kluczowe dokumenty
1.01745
Supelco
Cadmium Test, photometric
photometric, 0.002-0.500 mg/L (Cd), Spectroquant®
Wybierz wielkość
55 TESTS
911,00 zł
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
55 TESTS
911,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Test kadmu, photometric, 0.002-0.500 mg/L (Cd), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 55 tests
specyficzne anality
cadmium
zakres pomiaru
0.002-0.500 mg/L (Cd)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Cadion derivative)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 0,002 - 0,500 mg/l Cd Spectroquant®
Ten odczynnikowy test kadmu Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości kadmu w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze alkalicznym jony kadmu reagują z pochodną kadionu (kadion = trywialna nazwa dla 1-(4-nitrofenylo)-3-(4-fenyloazofenylo)triazenu) tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1