1.00251
Reticulin silver plating kit acc. to Gordon & Sweets
suitable for histology
About This Item
Polecane produkty
IVD
for in vitro diagnostic use
Poziom jakości
Zastosowanie
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The kit is sufficient for up to 110 section slides. It is an IVD registered product and is CE certified, thus, it can be used in an accredited laboratory. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
reticular fibers: black
Nuclei: red
Collagen: red
Background: red
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3