Przejdź do
M1533
N,N′-Methylenebisacrylamide solution
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
Synonim(y):
BIS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
896,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2=CHCONH)2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1706297
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
2% in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N′-Methylenebisacrylamide solution is a cross-linking agent used in polyacrylamide gel preparation.
Application
N,N′-Methylenebisacrylamide solution has been used as a component of hydrogel precursor solution and magnified analysis of the proteome (MAP) gel solution during hydrogel fabrication.[1][2] It has also been used as a component of re-embedding solution during re-embedding of expanded hydrogels.[3]
To be mixed with acrylamide for making polyacrylamide gels for use in protein and nucleic acid electrophoresis.
Preparation Note
Prepared from electrophoresis grade bis-acrylamide in ultra-pure water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M72791460721.01546
form
liquid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
concentration
2% in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)