Przejdź do
1.00858
Calcium Cell Test, photometric
photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
792,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek wapnia, photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
calcium
measuring range
10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
mineral water
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phthalein complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 10 - 250 mg/l Ca 14 - 350 mg/l CaO 25 - 624 mg/l CaCO₃ Spectroquant®
Spectroquant® Calcium Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości wapnia w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W neutralnym roztworze jony wapnia reagują z purpurą ftalową tworząc fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant®są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.148151.147301.00615
description
photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
description
photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
description
photometric, 5-125 mg/L (Cl-), Spectroquant®
description
photometric, 30-300 mg/L (K), Spectroquant®
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
potassium
detection method
photometric (Phthalein complexone)
detection method
photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil)
detection method
photometric
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
10-250 mg/L (Ca), 25-624 mg/L (CaCO3), 14-350 mg/L (CaO)
measuring range
12-400 mg/L (CaO3), 5-160 mg/L (Ca), 7-224 mg/L (CaO)
measuring range
5-125 mg/L (Cl-)
measuring range
30-300 mg/L (K)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)