1.00060
CAYE Broth
Modified acc. to EVANS
Synonim(y):
CAYE Broth Modified Acc. To EVANS, Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Postać
powder (dehydrated (DCM))
metody
microbiological culture: suitable
pH
8.5-8.7 (25 °C)
rozpuszczalność
39.75 g/L
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
selective for bacteria: Escherichia E. coli
Opis ogólny
The presence of casamino acids and yeast extract promote the growth of verotoxin producing E. coli. The presence of trace elements and resulting high pH value additionally supports the growth and toxin production.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Appearance (colour): brown
pH-value (25 °C): 8.3 - 8.7
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43888): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43888): -
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43888): -
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43890): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43890): +
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43890): -
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43889): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43889): -
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43889): +
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3