Przejdź do
1.00051
Suplement CAYE Broth
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, For the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar
Synonim(y):
Casein Yeast Extract Broth Suplement diety, Dodatek CAYE-Bouillon, Suplement selektywny E. coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with CAYE Broth (Base) (1.00060)
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli
General description
Suplement CAYE Broth zwiększa produkcję i uwalnianie werotoksyn u patogennych bakterii E. coli podczas wzrostu.
Application
CAYE Broth Supplement to dodatek do przygotowywania bulionu CAYE lub zmodyfikowanego podłoża Brain Heart Agar do wykrywania werotoksyn z patogennych bakterii E. coli.
Analysis Note
Test wydajności
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
przechodzi test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: przechodzi test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: przechodzi test
Other Notes
Zastępuje: 1000510017
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000601.000791.00898
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Escherichia coli
suitability
selective for bacteria: Escherichia E. coli
suitability
Campylobacter spp., Listeria spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
form
lyophilized powder
form
powder (dehydrated (DCM))
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
10 g/L
solubility
39.75 g/L
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6804-07-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)