07-217-I
Anty-NAG-1/GDF15
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cytokina hamująca makrofagi 1, MIC-1, białko genu 1 aktywowane przez NLPZ, NAG-1, białko genu 1 regulowane przez NLPZ, NRG-1, łożyskowy TGF-beta, łożyskowe białko morfogenetyczne kości, czynnik różnicowania prostaty
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło NAG-1/GDF15 w tkance ludzkiego łożyska.
Sygnalizacja
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NAG-1/GDF15 in 10 µg of LNCap Conditioned Media.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1