Kluczowe dokumenty
SAB5500074
Sigma-Aldrich
Anti-CD8 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP16, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
100 μL
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP16, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Opis ogólny
Cząsteczka CD8 składa się z dwóch łańcuchów, określanych jako łańcuch α i β, które są wyrażane jako heterodimer α/β połączony disiarczkiem lub jako homodimer α/α na podzbiorze komórek T, tymocytach i komórkach NK. Większość limfocytów T CD8+ wykazuje ekspresję CD8 jako heterodimer α/β. CD8 działa jako koreceptor w połączeniu z TCR do wiązania kompleksu MHC klasy I/peptydu. Glikoproteina otoczki HIV-2 wiąże łańcuch α CD8 (ale nie łańcuch β).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi łańcucha alfa ludzkiej cząsteczki CD8.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tuba N Gide et al.
Cancer cell, 35(2), 238-255 (2019-02-13)
Cancer immunotherapies provide survival benefits in responding patients, but many patients fail to respond. Identifying the biology of treatment response and resistance are a priority to optimize drug selection and improve patient outcomes. We performed transcriptomic and immune profiling on
Xue Wu et al.
Cancer science, 112(11), 4444-4456 (2021-08-13)
WEE1 plays an important role in the regulation of cell cycle G2/M checkpoints and DNA damage response (DDR). Inhibition of WEE1 can increase the instability of the genome and have anti-tumor effects in some solid tumors. However, it has certain
Barbara Ludwig et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(44), 11745-11750 (2017-10-29)
Transplantation of pancreatic islets for treating type 1 diabetes is restricted to patients with critical metabolic lability resulting from the need for immunosuppression and the shortage of donor organs. To overcome these barriers, we developed a strategy to macroencapsulate islets