Kluczowe dokumenty
03-0123-00
Millipore
Zestaw immunologiczny ® do wykrywania mysiej IL-17A
Synonim(y):
Zestaw do testu immunologicznego na mysią IL 17A, mysi zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-17A, mysi zestaw do testu immunologicznego na interleukinę 17A, ultraczuły test immunologiczny na mysią IL-17A
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
reaktywność gatunkowa
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Opis ogólny
Interleukina-17A (IL-17A) jest członkiem założycielem grupy cytokin zwanej rodziną IL-17. Istnieje kilka członków rodziny IL-17, od IL-17A do IL-17F (IL-17E jest również nazywana IL-25). IL-17A jest zaangażowana w pośredniczenie w reakcjach prozapalnych poprzez indukowanie produkcji wielu innych cytokin, chemokin i prostaglandyn z wielu typów komórek. Zwiększona ekspresja chemokin przyciąga inne komórki, w tym neutrofile. IL-17A pełni wiele funkcji fizjologicznych, takich jak przebudowa dróg oddechowych. W wyniku tych ról rodzina IL-17 została powiązana z wieloma chorobami immunologicznymi/autoimmunologicznymi, w tym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), astmą, reakcjami alergicznymi, toczniem, odrzuceniem alloprzeszczepu i odpornością przeciwnowotworową.
Zestaw SMC® Mouse IL-17A Discovery Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testów. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami: 1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego. 2) System immunologiczny SMC® wykrywa anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Technologia Single Molecule Counting (SMC®) zapewnia zestawowi SMC® Mouse IL-17A Discovery Immunoassay Kit niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu IL-17A w surowicy myszy.
Używany do wykrywania/ilościowego oznaczania:IL-17A
Komponenty
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-17A Detection Antibody
Mouse IL-17A Standard
SMC® Mouse IL-17A Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Komentarz do analizy
Low-end CV% Zakres: 0-20%|Średnia CV%: 11%
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1