Przejdź do
S2257
Sera human
lyophilized powder (from clotted whole blood)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder (from clotted whole blood)
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
form
lyophilized powder (from clotted whole blood)
origin
USA origin
technique(s)
cell culture: suitable using | mammalian
storage temp.
2-8°C
Application
Not tested for use in cell culture
Physical form
0.2μ filtered prior to lyophilization from the indicated amount
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5143S5393S1764
description
lyophilized powder (from clotted whole blood)
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
origin
USA origin
origin
-
origin
-
origin
USA origin
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
form
lyophilized powder (from clotted whole blood)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sera human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How can I reconstitute the lyophilized human blood serum? Thank you
    1 answer
    1. This product should be reconstituted using sterile water to the volume indicated by the package size of 1ml or 5ml, respectively.