Przejdź do
MAK494
Zestaw do oznaczania kreatyny
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji kreatyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
neurological disorders; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; neurodegenerative disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kreatyna jest obecna u kręgowców i pomaga dostarczać energię do mięśni. U ludzi i zwierząt około połowa kreatyny pochodzi z pożywienia (głównie ze świeżego mięsa). Suplementacja kreatyną była badana jako możliwe podejście terapeutyczne w leczeniu chorób mięśniowych, nerwowo-mięśniowych, neurologicznych i neurodegeneracyjnych.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania kreatyny w próbkach biologicznych (np. surowicy, osoczu, moczu, ślinie itp.).
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania kreatyny opiera się na reakcjach enzymatycznych prowadzących do powstania różowego produktu. Gęstość optyczna przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 590 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia kreatyny w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania od 4 do 1000 µM (kolorymetryczny) lub od 0,5 do 50 µM (fluorometryczny).
  • Prosta procedura pozwala na wiarygodne oznaczenie ilościowe kreatyny w ciągu 30 minut.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)