Merck
V-044
Supelco
Vitamin K2-(MK-7)
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(all-E)–2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphthalenedione
Wybierz wielkość
1 ML
933,00 zł
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
933,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H64O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.00
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-48 °C
Zastosowanie
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
Klucz InChI
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
Opis ogólny
Vitamin K2 (MK-7), also known as menaquinone-7, is a homolog of Vitamin K2. Reports suggest that supplementation of Vitamin K2 (MK-7) can improve bone strength and prevent bone loss.
Zastosowanie
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, or controls in LC-MS/MS vitamin K2 testing applications such as assessment of vitamin K2 deficiency and detection and quantification of vitamin K2 in food or nutritional products
Vitamin K2 (MK-7) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological samples[1][2][3] and fermented foods[4] by high performance liquid chromatography methods.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of vitamin K composition of fermented food
Tarvainen M, et al.
Food Chemistry, 275(3), 515-522 (2019)
A novel salting-out assisted extraction coupled with HPLC-fluorescence detection for trace determination of vitamin K homologues in human plasma
Ahmed S and Mahmoud AM
Talanta, 144(7-8), 480-487 (2015)
Simultaneous determination of vitamin K analogs in human serum by sensitive and selective high-performance liquid chromatography with electrochemical detection
Wakabayashi H, et al.
Nutrition, 19(7-8), 661-665 (2003)
Method for the determination of vitamin K homologues in human plasma using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Suhara Y, et al.
Analytical Chemistry, 77(3), 757-763 (2005)