Merck
900075
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Menaquinone-7-4′,5,6,7,8,8′-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C40H64O2
Masa cząsteczkowa:
654.96
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C([13C]2=[13C][13C]=[13C][13C]=[13C]21)=O
InChI
1S/C46H60O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h18,20,22,24,26,28,32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i10+1,11+1,30+1,31+1,43+1,44+1
Klucz InChI
QNFXTFFPNJWCQL-MUMAHXDWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Witamina K2, znana również jako menachinon, jest politiochinonem podstawionym poliizoprenoidem. Menachinon-7 (MK-7) jest podtypem witaminy K2. Występuje w zwierzętach, białku sojowym, produktach fermentowanych i jest wytwarzany głównie przez bakterie.
Witamina K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 to izotop witaminy K2, w którym węgle C-4′, C-5, C-6, C-7, C-8 i C-8′ są zastąpione przez 13C6.
Zastosowanie
Witamina K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 może być stosowana jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Production of menaquinone (vitamin K2)-7 by Bacillus subtilis
Sato T, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 91(1), 16-20 (2001)
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)