This product has a synthetic origin.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 75 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2670,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1381119
API family
menaquinone
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 3x75 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
InChI key
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Menachinon -7 jest pochodną naftochinonu i jednym z najbardziej aktywnych podtypów witaminy K2, przy czym 7 odnosi się do liczby jednostek izoprenowych w jego strukturze. Występuje naturalnie w sfermentowanych produktach mlecznych i jest uważany za składnik odżywczy, dzięki czemu można go znaleźć jako składnik różnych suplementów diety.
Application
- Ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa (UHPLC) oparta na oznaczaniu menachinonu-7 i witaminy D3 w ich połączonym preparacie tabletkowym
- Opracowanie cienkowarstwowej techniki chromatograficzno-densytometrycznej do analizy ilościowej witamin K i D3 w farmaceutycznych preparatach tabletkowych i suplementach diety
- Jednoczesne oznaczanie witaminy D3 iK2 (menachinon-4 i menachinon-7) w suplementach diety metodą ultra wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (UHPLC)
- Profilowanie zanieczyszczeń menachinonu-7 w próbkach aktywnego składnika farmaceutycznego (API) przy użyciu HPLC sprzężonego z detektorem UV
- Analiza menachinonu-4 i menachinonu-7 metodą HPLC w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (MS/MS) w próbkach mleka ludzkiego
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| form solid | form - | form solid | form - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| packaging pkg of 3x75 mg | packaging - | packaging pkg of 100 mg | packaging - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA current certificate can be downloaded | CofA - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menachinon -7
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you please clarify whether this material is of synthetic or fermented origin?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?