Kluczowe dokumenty
T-096
Supelco
Testosterone Calibrator
Level 1, 2 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28O2
Masa cząsteczkowa:
288.42
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
2 (ng/dL, Stripped Serum)
Format
single component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Certyfikowany materiał referencyjny testosteronu w oczyszczonej surowicy, oznaczony znakiem CE do zastosowań w diagnostyce in vitro (IVD) z wykorzystaniem spektrometrii mas. Poszczególne poziomy testosteronu w surowicy są oferowane oddzielnie w stężeniach od 2 do 2000 ng/dL. Każdy indywidualny poziom jest gotowy do użycia jako kalibrator w metodach LC-MS/MS testosteronu. Dostępne są również oddzielne opcje dla ślepej próby i wewnętrznych wzorców testosteronu znakowanych 13Club deuterem lub cały zestaw zawierający kalibratory, ślepą próbę i testosteron-2,3,4-13C3 w 10 μg/mL acetonitrylu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)