Merck
B-051
Supelco
Buphedrone Ephedrine Metabolite-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14D3NO · HCl
Masa cząsteczkowa:
218.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(C(CC)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-10(12-2)11(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,10-13H,3H2,1-2H3;1H/i2D3;
Klucz InChI
DBIYVUUUZVZMQD-MUTAZJQDSA-N
Opis ogólny
Stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomów metabolitu efedryny Buphedrone w moczu lub innych matrycach metodą LC/MS lub GC/MS do zastosowań testowych w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub testach narkotykowych w moczu. Ten analog katynonu w postaci soli do kąpieli jest głównym metabolitem buphedronu w moczu. Buphedrone, znany również jako MAPB, jest syntetycznym katynonem i stymulantem powszechnie występującym w licznych mieszankach soli do kąpieli w USA, Europie i Azji.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)