T-102
Testosterone Calibrator
Level 7, 150 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Testosterone Calibrator
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
150 (ng/dL, Stripped Serum)
format
single component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3