Merck
T-033
Supelco
exo-THC solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
exo-THC solution
Wybierz wielkość
1 ML
641,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
641,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCc1cc(O)c2C3CC(=C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h12-13,16-17,22H,2,5-11H2,1,3-4H3/t16?,17-/m1/s1
Klucz InChI
AOYYFUGUUIRBML-ZYMOGRSISA-N
Opis ogólny
exo-THC, znany również jako ∆9-11-THC, występuje jako zanieczyszczenie ∆9-THC powstające podczas jego syntezy.
Zastosowanie
Certyfikowany roztwór do wzbogacania® jest odpowiedni do testowania egzo-THC metodami HPLC, GC/MS lub LC-MS/MS w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej, testach narkotykowych w moczu oraz aplikacjach do profilowania potencji lub zanieczyszczeń konopi indyjskich. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) w roztworze może być również stosowany w następujący sposób:
  • Analiza 29 produktów weterynaryjnych na bazie konopi w celu pomiaru ilości kannabinoidów, terpenów i metali ciężkich za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją matrycową / spektroskopii masowej (LC-DAD / MS), chromatografii gazowej headspace z detekcją jonizacji płomieniowej (HS-GC-FID) i spektroskopii masowej z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS)
  • Identyfikacja 24 niepsychoaktywnych kannabinoidów w ekstraktach Cannabis Sativa za pomocą chromatografii cieczowej z detektorem UV i przy użyciu podejścia liniowego wskaźnika retencji (LRI)
Cechy i korzyści
  • W pełni scharakteryzowany zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Towarzyszy mu kompleksowy certyfikat analizy (CoA) z danymi dotyczącymi stabilności, jednorodności, dokładności stężenia, niepewności i identyfikowalności.
  • Rygorystycznie testowane poprzez badania stabilności w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładności i trwałości
  • Przygotowane grawimetrycznie przy użyciu wykwalifikowanych wag precyzyjnych w celu zapewnienia minimalnej niepewności
  • Zamknięte płomieniowo pod argonem w ampułkach zapewniających długotrwały okres przechowywania
  • Oferowany w wygodnym formacie zwolnionym z DEA w celu poprawy wydajności laboratorium
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P M Beardsley et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 241(2), 521-526 (1987-05-01)
The present studies examine some of the pharmacological effects of delta-9 (11)-tetrahydrocannabinol (delta 9-11-THC), an analog of delta-9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC). In tests with mice, delta 9-11-THC was similar to but less potent than delta 9-THC in producing hypothermia, analgesia, lethality
G Carta et al.
Brain research, 809(1), 1-4 (1998-10-31)
The effects of acute and repeated administration of Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC), the psychoactive principle of marijuana, on acetylcholine release in the hippocampus was studied in freely moving rats by microdialysis. The acute intraperitoneal (i.p.) administration of Delta9-THC at the doses of
D J Harvey et al.
Comparative biochemistry and physiology. C, Comparative pharmacology and toxicology, 96(1), 65-69 (1990-01-01)
1. Liver microsomes were prepared from rats, rabbits, guinea pigs, hamsters, gerbils, a cat and three strains of mice, and were incubated with delta-11-tetrahydrocannabinol (delta-11-THC). The extracted metabolites were separated by chromatography on Sephadex LH-20 and examined by gas chromatography
E C Kearse et al.
Current eye research, 20(6), 496-501 (2000-09-12)
To determine the transcorneal flux, and intracorneal penetration, of Delta9-tetrahydrocannabinol when presented to the isolated rabbit cornea in different vehicles. Corneas were mounted in specular microscope chambers, with ( 3)H-Delta9-tetrahydrocannabinol on the epithelial surface in one of 15 vehicles and
David M Wilson et al.
Drug and alcohol dependence, 67(3), 259-267 (2002-07-20)
The goal of the present study was to formulate a Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta(9)-THC) metered-dose inhaler (MDI) that can be used to provide a systemic dose of Delta(9)-THC via inhalation. Following physiochemical characterization and accelerated stability testing of the aerosol, mice were
Produkty
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
CRM kannabinoidów z certyfikatem ISO, THC i THCA, dostępne jako pojedyncze składniki lub mieszanki, do dokładnego testowania mocy.