Merck
C-171
Supelco
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
0.5 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas kannabicylowy (CBLA) to niepsychoaktywny kannabinoid występujący w konopiach indyjskich. Ten certyfikowany roztwór do wzbogacania® jest odpowiedni do metod testowania kwasu kannabicylowego za pomocą GC/MS, LC/MS lub HPLC do zastosowań w testowaniu siły działania konopi indyjskich lub profilowaniu zanieczyszczeń, badaniach farmaceutycznych i analizie kryminalistycznej. Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) kannabinoidów w roztworze Cerilliant są dostarczane w wygodnym, ilościowym, zwolnionym z amerykańskiej DEA formacie roztworu oraz z numerami TK dla klientów kanadyjskich.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Schemat przygotowania próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, żelków, cukierków i kremu do separacji HPLC-PDA i analizy 17 kannabinoidów.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
CRM kannabinoidów z certyfikatem ISO, THC i THCA, dostępne jako pojedyncze składniki lub mieszanki, do dokładnego testowania mocy.
Zobacz wszystko
Protokoły
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.