Merck
H-026
Supelco
(±)-11-Hydroxy-Δ9-THC solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
342,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
342,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC(CCCCC)=CC2=C1C3C=C(CO)CCC3C(O2)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h10-12,16-17,22-23H,4-9,13H2,1-3H3
Klucz InChI
YCBKSSAWEUDACY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified Spiking Solution® ma zastosowanie w aplikacjach LC/MS lub GC/MS do testowania kannabinoidów, testowania narkotyków w moczu, toksykologii klinicznej lub analizy kryminalistycznej. 11-hydroksy-Δ9-THC jest aktywnym metabolitem THC i prekursorem metabolicznym 11-nor-9-karboksy-Δ9-THC. Ten kannabinoid znajduje się w matrycach biologicznych, w tym w moczu, krwi i osoczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Del Mar Ramirez Fernandez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 875(2), 465-470 (2008-10-17)
Cannabis is considered to be the most widely abused illicit drug in Europe. Consequently, sensitive and specific analytical methods are needed for forensic purposes and for cannabinoid pharmacokinetic and pharmacodynamic studies. A simple, rapid and highly sensitive and specific method
Cynthia Coulter et al.
Journal of analytical toxicology, 32(8), 653-658 (2008-11-15)
An analytical procedure for the determination of Delta9-tetrahydrocannabinol (THC), 11-nor-9-carboxy-Delta9-tetrahydrocannabinol (THCA), and 11-hydroxy-Delta9-tetrahydrocannabinol (11-OH-THC) in whole blood has been developed and validated using liquid chromatography with tandem mass spectral detection (MS). Cannabinoids present in the blood samples were quantified using
Erin L Karschner et al.
Clinical chemistry, 57(1), 66-75 (2010-11-17)
Sativex(®), a cannabis extract oromucosal spray containing Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD), is currently in phase III trials as an adjunct to opioids for cancer pain treatment, and recently received United Kingdom approval for treatment of spasticity. There are indications
Erin L Karschner et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(2), 603-611 (2010-03-23)
A sensitive analytical method for simultaneous quantification of sub-nanogram concentrations of cannabidiol (CBD), Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC), 11-hydroxy-THC (11-OH-THC), and 11-nor-9-carboxy-THC (THCCOOH) in plasma is presented for monitoring cannabinoid pharmacotherapy and illicit cannabis use. Analytes were extracted from 1 mL plasma by
J Röhrich et al.
Journal of analytical toxicology, 34(4), 196-203 (2010-05-15)
Cannabinoid concentrations in blood and urine after passive exposure to cannabis smoke under real-life conditions were investigated in this study. Eight healthy volunteers were exposed to cannabis smoke for 3 h in a well-attended coffee shop in Maastricht, Netherlands. An