Przejdź do
T-108
THC Cannabinoids Mixture-3 solution
1.0 mg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
THC and Cannabinoid Standard Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O2
Masa cząsteczkowa:
310.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®]]
composition
Cannabidiol, 1.0 mg/mL , Cannabinol, 1.0 mg/mL , (-)-delta9-THC, 1.0 mg/mL
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol (each analyte)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
A multi-component certified solution standard of (-)-Δ9-THC, cannabinol (CBN) and cannabidiol (CBD). This multi-component mix is suitable for cannabinoid testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in testing of Cannabis potency or impurity profiling, pharmaceutical research, and forensic analysis. Cerilliant solution Certified Reference Materials (CRMs) of cannabinoids are supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK#s for Canadian customers.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is a State license required to purchase cannabis standards?
    1 answer
    1. This product is a mixture of components in methanol, as are most of the cannabis standards. The presence of methanol eliminates the possibility of misuse. Standards prepared in solutions of methanol or other organic solvents do not require a state license in order to purchase.
      Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support, click on "Products
      Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.