Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2890,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC([2H])([2H])[2H])C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/i1D3
InChI key
CYQFCXCEBYINGO-FIBGUPNXSA-N
General description
Application
The Certified Reference Material (CRM) in solution can also be used as follows:
- Development of an automated sample preparation method based on solid phase extraction (SPE) to determine ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) and its three primary metabolites in a variety of matrices, such as serum, saliva, and urine using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- Comparative analysis of two methods based on ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) method and solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC/MS) to measure cannabinoids in oral fluid samples of small volumes
- As an internal standard in high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) based quantitative assay of 11 cannabinoids and their metabolites in human urine and plasma samples
Features and Benefits
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Δ9-THC-D3 solution
Co się dzieje?
WGK 1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?