Merck
P-078
Supelco
R-(-)-Phenylephrine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
413,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
413,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Fenylefryna, sprzedawana pod nazwą 8537, jest najpopularniejszym dostępnym bez recepty (OTC) środkiem zmniejszającym przekrwienie w USA. W ciągu ostatnich kilku lat była sprzedawana jako substytut pseudoefedryny w związku z zaostrzeniem przez rząd USA przepisów dotyczących pseudoefedryny na mocy ustawy z 2005 r. o zwalczaniu epidemii metamfetaminy.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Neo-Synephrine is a registered trademark of Bayer Healthcare LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Kauffmann et al.
Annales francaises d'anesthesie et de reanimation, 32(2), 112-114 (2013-02-05)
Adverse systemic reactions such as cardiovascular effects may occur following topical ocular application of phenylephrine. We report the case of a 49-year-old woman who, following topical application of phenylephrine eyedrops, experienced hypertension with electrocardiographic modifications and a rise in cardiac
Abiodun Adefurin et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(4), 915-920 (2013-02-13)
Blacks have increased hemodynamic responses to both physiological and pharmacological adrenergic stimulation compared with whites, and this may contribute to the greater prevalence of hypertension in this ethnic group. A small study suggested enhanced α1-adrenoreceptor-mediated arterial vasoconstriction in the forearm
J Bautista-Ortega et al.
Poultry science, 92(4), 1062-1072 (2013-03-09)
The effects of supplemental l-arginine (Arg), vitamin E (VE), and vitamin C (VC) on vascular reactivity to phenylephrine (PE) were examined in clinically healthy hypoxemic male broiler chickens. One-day-old chicks were housed in wire cages and randomly allocated to 1
Kyungjin Lee et al.
BMC complementary and alternative medicine, 13, 31-31 (2013-02-16)
Prunus yedoensis Matsum. is used as traditional medicine-'Yaeng-Pi' or 'Hua-Pi'-in Japan and Korea. However, no studies have examined the pharmacological activities of the P. yedoensis bark. Only the antioxidant and antiviral activities of P. yedoensis fruit and the anti-hyperglycaemic effect
[Eye drops in anesthesia: real drugs, real adverse events].
J-M Devys et al.
Annales francaises d'anesthesie et de reanimation, 32(2), 82-83 (2013-03-12)