Merck
M-129
Supelco
(1R,2S)-(-)-N--Methylephedrine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Ephedra
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C(O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1
Klucz InChI
FMCGSUUBYTWNDP-ONGXEEELSA-N
Opis ogólny
Metyloefedryna, amina sympatykomimetyczna i lek rozszerzający oskrzela, jest składnikiem kilku dostępnych bez recepty leków na kaszel, takich jak "BRON". Metyloefedryna jest czasami stosowana w lekkoatletyce jako lek zwiększający wydajność ze względu na jej działanie pobudzające. Ten certyfikowany roztwór 6534 może być stosowany jako materiał wyjściowy w kalibratorach lub kontrolach do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, od testów sportowych i testów narkotykowych w moczu po analizę kryminalistyczną i toksykologię kliniczną.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoyi Ma et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 322(1), 214-221 (2007-04-05)
Ephedra species of plants have both beneficial and adverse effects primarily associated with the presence of ephedrine alkaloids. Few reports have appeared that examine the direct actions of ephedrine alkaloids on human subtypes of adrenergic receptors (ARs). In the present
H J Lee et al.
Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology, 30(6), 563-566 (2010-08-13)
No information is currently available on the safety of methylephedrine, a component of various cold medications available in South Korea. With previous approval by an Institutional Review Board, 349 women inadvertently exposed to methylephedrine during the 1st trimester of pregnancy
Lin Zhu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 820(2), 175-182 (2005-05-19)
A selective and sensitive method has been developed and validated for simultaneous quantification of methylephedrine and noscapine in human plasma. Analytes were extracted from human plasma samples by liquid-liquid extraction, separated on a Diamonsil C18 column and detected by tandem
Satoshi Murao et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 47(11), 1013-1015 (2008-06-04)
We report a 35-year-old man who was referred to our hospital with generalized convulsion and mixed acidosis presumably caused by abuse of SS-BRON tablets, an over-the-counter (OTC) antitussive medication sold in Japan. These tablets contain dihydrocodeine phosphate, methylephedrine, chlorpheniramine, and
Jingguo Hou et al.
Electrophoresis, 28(9), 1352-1363 (2007-05-01)
In this work, simultaneous separation of eight stereoisomers of ephedrine and related compounds ((+/-)-ephedrine, (+/-)-pseudoephedrine, (+/-)-norephedrine and (+/-)-N-methylephedrine) was accomplished using a polymeric chiral surfactant, i.e. polysodium N-undecenoxycarbonyl-L-leucinate (poly-L-SUCL) by chiral (C)MEKC-ESI-MS. The conditions of CMEKC were first investigated. The