Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł 1062,50 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
Nazwa produktu
Triamcinolone,
Quality Segment
mp
262-263 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble 20 mg/mL, methanol: soluble 5 mg/mL, DMSO: soluble (Refer citation 16)
originator
Abbott
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908), PTGS2(5743)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMF: soluble 20 mg/mL, DMSO: soluble (Refer citation 16), methanol: soluble 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... NR3C1(2908), PTGS2(5743) | Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) |
| mp 262-263 °C (lit.) | mp - | mp 262-263 °C (lit.) | mp 262-263 °C (lit.) |
| originator Abbott | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triamcinolone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?