I-042
Infliximab solution
certified reference material, ampule of 0.25 mL, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.25 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym, składającym się z czystej substancji w wodnym roztworze rozpuszczalnika, 12,5 mM buforze histydyny. Ten wzorzec jest przygotowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034, ISO/IEC 17025 i ISO 9001, spełniając wymagania certyfikowanego materiału odniesienia i wzorca pierwotnego zgodnie z wytycznymi ISO. Ten wzorzec pierwotny jest odpowiedni do przygotowania kalibratorów i/lub kontroli.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zawartość infliksymabu (Remicade) jest mierzona za pomocą ilościowej analizy aminokwasów (AAA).
- Roztwór gotowy do użycia.
- Okres trwałości i data ponownego badania są określane na podstawie długoterminowych badań stabilności.
- Standard jest tworzony przy użyciu precyzyjnych technik przygotowania grawimetrycznego, przy użyciu w pełni wykwalifikowanych i skalibrowanych wag, które są zgodne z normami ISO 17025.
- Gęstość i certyfikacja materiału są identyfikowalne z SI i materiałami referencyjnymi wyższego rzędu poprzez pomiar masy, kalibrację i kwalifikację przyrządu.
- Certyfikowane techniki kalibracji AAA, wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w ultrafiolecie (UV) / spektrometrii masowej (MS) zapewniają identyfikowalność.
- Identyfikowalność jest zapewniona do standardów wyższego rzędu z NIST poprzez nieprzerwany łańcuch porównań.
Uwaga dotycząca przygotowania
- Rozmrozić zawartość w temperaturze pokojowej lub w lodówce i dobrze wymieszać przed użyciem.
- Nie zamrażać ponownie produktu po rozmrożeniu.
- Ustalone dobre praktyki laboratoryjne powinny być stosowane przy ilościowym przenoszeniu odpowiedniej objętości w celu dodania do matrycy lub w celu rozcieńczenia.
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.