Kluczowe dokumenty
Y0001969
Etanercept
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
25 MG
635,00 zł
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
635,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
etanercept
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
Opis ogólny
Etanercept jest jednym z biologicznych leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (DMARD) stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Działa on jako antagonista czynnika martwicy nowotworów (TNF) poprzez wiązanie się z cytokiną lub białkiem TNF, blokując w ten sposób jego interakcję z receptorami na powierzchni komórek. W ten sposób etanercept skutecznie łagodzi stany zapalne stawów związane z RZS i zmniejsza aktywność choroby.[1][2][3][4][5][6]
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do badań laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami EP. Ustanowiony do użytku z monografią(ami): 2895.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Etanercept concentration in patients with rheumatoid arthritis and its potential influence on treatment decisions: a pilot study
Daien CI, et al.
The Journal of Rheumatology, 39(8), 1533-1538 (2012)
Etanercept
European Pharmacopoeia Commission and Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4979-4983 (2021)
Development of a sensitive enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of biologically active etanercept in patients with ankylosing spondylitis
Wang L, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 1008, 219-224 (2016)
Etanercept: An overview
Goffe B and Cather JC
Journal of the American Academy of Dermatology, 49(2), 105-111 (2003)
Characterization and application of a unique panel of monoclonal antibodies generated against etanercept
Detrez I, et al.
Journal of Immunology, 196(6), 2879-2884 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Bonjour, j'ai reconstitué un aliquot d'étanercept dans l'eau. combien de temps puis je le garder à 4 degres ou est il preferable de le congeler?
    1 answer
    1. Recommendations against the long-term storage and use of this standard are listed in the associated Information Leaflet published by the European Pharmacopoeia. From the leaflet:
      "The container should not be opened until required for use. Allow the closed container to equilibrate at ambient temperature before opening to avoid uptake of moisture. This substance has been freeze-dried and is known to be hygroscopic. Tap the container gently to collect the material at the bottom. Reconstitute the contents by injecting a suitable volume of the solvent. Mix gently to ensure complete dissolution. When necessary transfer the solution to an appropriate volumetric flask and dilute to the required concentration. Ph. Eur. RS are for immediate use. Once the container has been opened, its entire content must be used immediately. Any further storage and re-use are not warranted."
      Helpful?
  2. What is the recommended method for reconstituting Etanercept (Y0001969), and how should the stock solutions be stored?
    1 answer
    1. Etanercept (Y0001969) is soluble in water. Once reconstituted, stock solutions should be aliquoted into tightly sealed vials and used within one month to ensure stability. It is important to avoid repeated freeze-thaw cycles to maintain the integrity of the solution.