Merck
C-117
Supelco
Corticosterone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
416,00 zł
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
416,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC12CC(O)C3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Opis ogólny
Corticosterone is a corticosteroid and aldosterone precursor produced in the adrenal glands. Serum corticosterone levels are measured by LC-MS/MS for newborn screening and diagnosis of 11-hydroxylase deficiency.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T V Shemenkova et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 154(4), 464-466 (2013-03-15)
ACTH1-24(1 mg/kg) administered to 5-7-day-old rats reduced their locomotor activity and did not alter blood levels of corticosterone. ACTH administration on postnatal days 12-14 increased corticosterone levels, but had no effect on locomotor activity. Thus, the behavioral effect of ACTH
Atish Mukherji et al.
Cell, 153(4), 812-827 (2013-05-15)
Alterations of symbiosis between microbiota and intestinal epithelial cells (IEC) are associated with intestinal and systemic pathologies. Interactions between bacterial products (MAMPs) and Toll-like receptors (TLRs) are known to be mandatory for IEC homeostasis, but how TLRs may time homeostatic
Kathan Chintamaneni et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 304(9), R782-R789 (2013-03-15)
Apnea, the temporary cessation of respiratory airflow, is a common cause of intermittent hypoxia (IH) in premature infants. We hypothesized that IH elicits a stress response and alters glucose homeostasis in the neonatal rat. Rat pups were studied on postnatal
Krzysztof Gil et al.
Neuro endocrinology letters, 34(4), 314-321 (2013-06-28)
The brain and the gut communicate bi-directionally through the brain-gut axis. The key role in such interactions plays autonomic nervous system and its major component, the vagus nerve. There is growing evidence that vagus nerve stimulation (VNS) has a suppressive
Shawn F Sorrells et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(18), 7877-7889 (2013-05-03)
Glucocorticoid stress hormones (GCs) are well known for being anti-inflammatory, but some reports suggest that GCs can also augment aspects of inflammation during acute brain injury. Because the GC receptor (GR) is ubiquitously expressed throughout the brain, it is difficult
Protokoły
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.