Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł 1105,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1105,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: >3 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to dark brown | color white to brown | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?