Merck
D-061
11-Deoxycortisol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
614,00 zł
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
General description
A new calibration material suitable for multiple LC/MS applications in clinical and diagnostic testing and endocrinology. An immediate precursor to cortisol, 11-deoxycortisol, or cortodoxone, is measured in whole blood by LC-MS/MS for newborn screening of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and in serum or plasma by LC-MS/MS for determination of several diseases including Cushing′s syndrome, pituitary tumor, and Addison′s disease.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Numer produktu
Opis
Cennik
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacqueline Jonklaas et al.
Endocrine practice : official journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists, 18(1), 66-75 (2011-08-23)
To determine whether the time of day at which corticotropin stimulation testing is performed influences the steroid concentrations observed in persons with normal adrenal function. In this retrospective, secondary analysis, participants with normal adrenal function were studied to determine whether
Lamprey endocrinology is not ancestral.
Joseph W Thornton et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(2), E5-E5 (2011-01-07)
Brett C McWhinney et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2863-2869 (2010-09-21)
We describe an ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC MS/MS) method suitable for a routine laboratory to determine endogenous and exogenous glucocorticoids in plasma, plasma ultrafiltrate, urine and saliva in a single analytical run. After addition of a
Michael E Baker et al.
Steroids, 76(13), 1451-1457 (2011-08-16)
The serum of Atlantic sea lamprey, a basal vertebrate, contains two corticosteroids, 11-deoxycortisol and deoxycorticosterone. Only 11-deoxycortisol has high affinity [K(d) ~ 3 nM] for the corticoid receptor [CR] in lamprey gill cytosol. To investigate the binding of 11-deoxycortisol to
Gwen E Dressing et al.
Endocrinology, 151(12), 5916-5926 (2010-10-22)
Although there is substantial evidence that membrane progestin receptors (mPRs) perform a critical physiological role in meiotic maturation of fish oocytes, it is unknown whether they are also intermediaries in progestin signaling in the surrounding follicular cells. Here, we show
Produkty
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D-061-1ML04061833556689