Przejdź do
C174
Corticosterone: HBC complex
≥91.5% (HPLC), free flowing powder, water-soluble stress hormone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥91.5% (HPLC)
Form:
free flowing powder
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Corticosterone: HBC complex, free flowing powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥91.5% (HPLC)
form
free flowing powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Application
Corticosterone: HBC complex has been used:
  • in the intravenous and intraperitoneal administration of corticosterone to rats to test its effect on glucocorticoid and mineralocorticoid activity[1]
  • to induce acute stress in mice[2]
  • in Pulsatile treatment in mice to test its effect on clock gene period 1 transcription[3]
Biochem/physiol Actions
The complex of corticosterone with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBC) improves water solubility. HBC is a carrier molecule.[4] Corticosterone is a rodent-specific primary adrenal corticosteroid. It displays affinity towards the glucocorticoid and mineralocorticoid receptors.[5]
Preparation Note
Corticosterone content: 66.7 mg/g. When 1 g of complex is reconstituted with water to a total volume of 2.12 mL, a solution which is 90.8 mM in corticosterone is obtained. Corticosterone itself is virtually insoluble in water.
Other Notes
Preformed water-soluble complex of corticosterone and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Package size is total weight of both the corticosterone and the 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Corticosterone content: 66.7 mg/g
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2505H4001H6635
form
free flowing powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥91.5% (HPLC)
assay
≥92%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C174-100MG04061833467947