Kluczowe dokumenty
890810P
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (890810P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (890810P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890810P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890810P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)