Kluczowe dokumenty
888787D
Avanti
PAMPA Lipid Blend I
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
DOPC:kwas stearynowy (80:20, w/w) w dodekanie z 1% etanolem do użytku w teście PAMPA, dodekan
Wybierz wielkość
150 MG
500,00 zł
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 3 mL (888787D-150mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
50 mg/mL (888787D-150mg)
Zastosowanie
microbiology
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
PAMPA Lipid Blend I jest roztworem lipidów w dodekanie/etanolu. Po otwarciu zawartość szklanej ampułki należy przenieść do szklanego pojemnika z zakrętką wyłożoną PTFE w celu przechowywania w temperaturze -20°C. Przenoszenie powinno odbywać się za pomocą szklanej strzykawki lub pipety. Roztwór nie powinien stykać się z plastikiem, tj. nie należy przenosić go za pomocą plastikowej końcówki pipety ani przechowywać w plastikowych fiolkach.
Zastosowanie
PAMPA Lipid Blend I został wykorzystany w równoległym teście przepuszczalności sztucznej błony (PAMPA) do tworzenia sztucznej błony.[1][2]
Działania biochem./fizjol.
Równoległy test przepuszczalności sztucznej błony (PAMPA) jest przydatny do badania doustnego wchłaniania leków.[3] Pomaga w określeniu biernej dyfuzji przezkomórkowej.[4]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (888787D-150 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Di et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(3), 223-232 (2003-04-02)
The recent advances in high throughput screening for biological activities and combinatorial chemistry have greatly expanded the number of drug candidates. Rapid screening for BBB penetration potential early in drug discovery programs provides important information for compound selection and guidance
High-throughput artificial membrane permeability studies in early lead discovery and development
Pharmacokinetic optimization in drug research (2001)
Fangzhou Xie et al.
Bioorganic chemistry, 92, 103273-103273 (2019-09-21)
Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), a key negative regulator of insulin signaling, is considered as a promising and validated therapeutic target for type 2 diabetes mellitus (T2DM) and obesity. Upon careful study, a series of 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)benzamide and 2-ethoxy-5-(methoxymethyl)benzamide analogs designed
Fangzhou Xie et al.
European journal of medicinal chemistry, 164, 408-422 (2019-01-07)
Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) has been considered as a promising therapeutic target for type 2 diabetes mellitus (T2DM) and obesity due to its key regulating effects in insulin signaling and leptin receptor pathways. In this work, a series of